3-Bromo-p-anisidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR45122-1GEA
14.7
EUR
APOSOR45122-1G
APOSOR45122-5G
3-Bromo-p-anisidine 97%
3-Bromo-p-anisidine
Formula:
C₇H₈BrNO MW: 202,0485 g/mol Pto. de fusión: 62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04094339 Núm. CAS: 19056-41-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |