6-Amino-3-bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR45086-1GEA 186 EUR
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Pto. de fusión: 154…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07757603
Núm. CAS: 7101-96-4