α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene 98%

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR450030-5GEA 97.4 EUR
APOSOR450030-5G
α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene 98%
α-Bromo-5-chloro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,4771 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848697
Núm. CAS: 31577-25-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR