4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR4488-5GEA
91.6
EUR
APOSOR4488-5G
APOSOR4488-1G
APOSOR4488-250MG
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formula:
C₇H₁₀ClNO₂S MW: 207,67 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216490 Núm. CAS: 177662-76-9 |