3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR4440-5GEA 23.4 EUR
APOSOR4440-5G APOSOR4440-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191749
Núm. CAS: 1572-10-7