5-Amino-2-bromobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR4307-5GEA 0 EUR
APOSOR4307-5G APOSOR4307-1G APOSOR4307-25G
5-Amino-2-bromobenzoic acid
5-Amino-2-bromobenzoic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. de fusión: 171…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368968
Núm. CAS: 2840-02-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III