5-Methyl-2-pyridineboronic acid 95%
Atención
APOSOR4240-1GEA 611 EUR
APOSOR4240-1G APOSOR4240-250MG
5-Methyl-2-pyridineboronic acid 95%
5-Methyl-2-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00674179
Núm. CAS: 372963-49-0