N-Ethyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR4132-1GEA 245 EUR
APOSOR4132-1G
N-Ethyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-Ethyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363751
Núm. CAS: 871329-65-6