4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR4125-1GEA 282 EUR
APOSOR4125-1G
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₄
MW: 223,04
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115682
Núm. CAS: 850589-34-3