4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR4118-5GEA
87.3
EUR
APOSOR4118-5G
APOSOR4118-1G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₇H₂₅BO₄ MW: 304,1890 g/mol Pto. de fusión: 128…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453055 Núm. CAS: 850568-72-8 |