Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR4109-5GEA 933 EUR
APOSOR4109-5G APOSOR4109-1G
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate
Formula: C₁₂H₁₆BNO₅
MW: 265,07 g/mol
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115701
Núm. CAS: 850567-28-1