6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR41051-1GEA 65.5 EUR
APOSOR41051-1G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02186559
Núm. CAS: 182181-19-7