2-(Methylthio)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR4091-5GEA
93.1
EUR
APOSOR4091-5G
APOSOR4091-10G
APOSOR4091-1G
2-(Methylthio)thiophene
2-(Methylthio)thiophene
Formula:
C₅H₆S₂ MW: 130,23 g/mol Pto. Ebullición: 82…84 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00052382 Núm. CAS: 5780-36-9 |