tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR40702-25GEA 98.9 EUR
APOSOR40702-25G APOSOR40702-100G APOSOR40702-5G
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₈BNO₄
MW: 309,21 g/mol
Pto. de fusión: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840345
Núm. CAS: 286961-14-6