3-Ethynylthiophene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR40642-5GEA 227 EUR
APOSOR40642-5G
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
MW: 108,16 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C
Densidad: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46,1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039973
Núm. CAS: 67237-53-0