2,3-Diphenylquinoxaline
Atención
APOSOR40388-5GEA 42.3 EUR
APOSOR40388-5G APOSOR40388-100G APOSOR40388-25G
2,3-Diphenylquinoxaline
2,3-Diphenylquinoxaline
Formula: C₂₀H₁₄N₂
MW: 282,35 g/mol
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014659
Núm. CAS: 1684-14-6