5-Nitro-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR400867-5GEA
845
EUR
APOSOR400867-5G
APOSOR400867-1G
APOSOR400867-250MG
5-Nitro-m-cresol 98%
5-Nitro-m-cresol
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,1354 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09038591 Núm. CAS: 127818-58-0 |