6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR40053-5GEA 0 EUR
APOSOR40053-5G APOSOR40053-1G APOSOR40053-250MG
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 23688-89-3