3-Benzyloxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR400465-1GEA
23.4
EUR
APOSOR400465-1G
3-Benzyloxybenzyl bromide
3-Benzyloxybenzyl bromide
Formula:
C₁₄H₁₃BrO MW: 277,1600 g/mol Pto. de fusión: 54…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318307 Núm. CAS: 1700-31-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...