Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR40019-1GEA
56.8
EUR
APOSOR40019-1G
APOSOR40019-5G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
Formula:
C₁₁H₁₂O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11053807 Núm. CAS: 716-43-8 |