4,5-Dimethoxyisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR400025-5GEA
107
EUR
APOSOR400025-5G
4,5-Dimethoxyisatoic anhydride
4,5-Dimethoxyisatoic anhydride
Formula:
C₁₀H₉NO₅ MW: 223,1800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426390 Núm. CAS: 20197-92-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...