2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR39999-10GEA
130
EUR
APOSOR39999-10G
APOSOR39999-5G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₃Cl₂NO₄ MW: 236,0100 g/mol Pto. de fusión: 152…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075422 Núm. CAS: 55775-97-8 |