3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR3978-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3978-1G APOSOR3978-5G
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115684
Núm. CAS: 237413-05-7