3-(Ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Atención
APOSOR3954-1GEA 158 EUR
APOSOR3954-1G APOSOR3954-5G
3-(Ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Pto. de fusión: 106…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115689
Núm. CAS: 850567-21-4