5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR3810-1GEA 19 EUR
APOSOR3810-1G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 98%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂S
MW: 204,6300 g/mol
Pto. de fusión: 204…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173907
Núm. CAS: 61727-33-1