Oxazole-5-methanol 97%
|
Atención
|
APOSOR3790-5GEA
0
EUR
APOSOR3790-5G
APOSOR3790-1G
APOSOR3790-250MG
Oxazole-5-methanol 97%
Oxazole-5-methanol
Formula:
C₄H₅NO₂ MW: 99,0880 g/mol Pto. de fusión: 27…28 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09027272 Núm. CAS: 127232-41-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...