3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
APOSOR3782-1GEA 0 EUR
APOSOR3782-1G
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
3-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₅
MW: 195,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027237
Núm. CAS: 913836-10-9