4-(3-Methoxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR3774-1GEA 61.1 EUR
APOSOR3774-1G
4-(3-Methoxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Methoxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027225
Núm. CAS: 913835-85-5