3-Chloro-5-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR3621-1GEA 56.8 EUR
APOSOR3621-1G
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Pto. de fusión: 235…238 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027241
Núm. CAS: 913836-14-3