3-tert-Butylphenylboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR361622-5GEA 91.6 EUR
APOSOR361622-5G
3-tert-Butylphenylboronic acid 95+%
3-tert-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110647
Núm. CAS: 560132-24-3