Isoxazole-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR360562-5GEA 683 EUR
APOSOR360562-5G APOSOR360562-250MG APOSOR360562-1G
Isoxazole-4-boronic acid 98%
Isoxazole-4-boronic acid
Formula: C₃H₄BNO₃
MW: 112,8798 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657892
Núm. CAS: 1008139-25-0