4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSOR360130-10GEA 391 EUR
APOSOR360130-10G APOSOR360130-1G APOSOR360130-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-4-ylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BClO₂
MW: 232,4700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544389
Núm. CAS: 364044-44-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR