2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
APOSOR360089-1GEA 0 EUR
APOSOR360089-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₂BNO₃
MW: 275,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781184
Núm. CAS: 947191-69-7