2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR360082-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR360082-250MG
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₉BN₂O₄
MW: 266,1013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795654
Núm. CAS: 936250-17-8