3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR360022-5GEA 109 EUR
APOSOR360022-5G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,0827 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663889
Núm. CAS: 94838-82-1