2-Bromo-N-methylbenzamide 98%
Atención
APOSOR3594-1GEA 0 EUR
APOSOR3594-1G APOSOR3594-5G
2-Bromo-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₈BrNO
MW: 214,06 g/mol
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099250
Núm. CAS: 61436-88-2