trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR350368-100GEA 75.7 EUR
APOSOR350368-100G
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066203
Núm. CAS: 619-82-9