3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR350294-5GEA 53.9 EUR
APOSOR350294-5G
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,1721 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310835
Núm. CAS: 1664-57-9