1-Naphthalenemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR350290-100GEA 94.5 EUR
APOSOR350290-100G
1-Naphthalenemethanol
1-Naphthalenemethanol
Formula: C₁₁H₁₀O
MW: 158,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004044
Núm. CAS: 4780-79-4