3-Iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR350207-25GEA
188
EUR
APOSOR350207-25G
APOSOR350207-10G
APOSOR350207-5G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₃IN₂ MW: 193,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12022324 Núm. CAS: 4522-35-4 |