5-Hydroxyisophthalonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR350188-1GEA 51 EUR
APOSOR350188-1G APOSOR350188-5G APOSOR350188-25G
5-Hydroxyisophthalonitrile
5-Hydroxyisophthalonitrile
Formula: C8H4N2O
MW: 144,1302 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11865326
Núm. CAS: 79370-78-8