4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR350131-5GEA 164 EUR
APOSOR350131-5G
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004397
Núm. CAS: 1552-96-1