N-Phenylglycine ethyl ester
Atención
APOSOR346330-25GEA 0 EUR
APOSOR346330-25G APOSOR346330-100G APOSOR346330-5G
N-Phenylglycine ethyl ester
N-Phenylglycine ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038315
Núm. CAS: 2216-92-4