7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR345082-1GEA
85.8
EUR
APOSOR345082-1G
APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03839905 Núm. CAS: 357263-41-3 |