N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR345028-100GEA 88.7 EUR
APOSOR345028-100G
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine 98%
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Formula: C₁₆H₁₅N₅
MW: 277,3200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028125
Núm. CAS: 152460-10-1