4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR3369-5GEA 14.7 EUR
APOSOR3369-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₇NO₆S
MW: 245,2100 g/mol
Pto. de fusión: 211…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941299
Núm. CAS: 110964-79-9