6-Bromonicotinamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR3357-5GEA 187 EUR
APOSOR3357-5G APOSOR3357-1G
6-Bromonicotinamide 97%
6-Bromonicotinamide
Formula: C₆H₅BrN₂O
MW: 201,0200 g/mol
Pto. de fusión: 238…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00266840
Núm. CAS: 889676-37-3