5-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR33433-5GEA 488 EUR
APOSOR33433-5G APOSOR33433-1G
5-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
5-(2-Bromophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05668985
Núm. CAS: 328270-70-8