2'-Cyanoacetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR33320-5GEA 75.7 EUR
APOSOR33320-5G APOSOR33320-1G
2'-Cyanoacetanilide 95%
2'-Cyanoacetanilide
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019840
Núm. CAS: 621-03-4