4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR33119-25GEA 75.7 EUR
APOSOR33119-25G APOSOR33119-1G APOSOR33119-5G
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₄H₂Br₂N₂O
MW: 253,89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023641
Núm. CAS: 5788-58-9